Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke: RETSCH 60.150.000150
130.15 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
2 in. | |
150 μm | |
ASTM E11 | |
Edelstahl | |
Nr. 100 | |
8 in. |
5.08 cm | |
Analysesieb | |
8 in. | |
100 Netz | |
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. | |
Edelstahl |