Learn More
R&L Enterprises™ Stativklemme aus Aluminium
Ermöglicht die sichere Befestigung von Gegenständen mit einem Durchmesser von 2 bis 90 mm. R&L Enterprises™ Stativklammern für Retorte sind mit Backen aus Aluminiumlegierung ausgestattet, alle anderen Teile aus beschichtetem Messing.
150.94 CHF
Spezifikation
Menge | 5/Packung |
---|---|
Typ | Stativklemme |
Material | Aluminium-Legierung/Messing |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Verwendung mit 2 bis 90 mm Durchmesser |
Jaw Type | Mit Korkeinlage |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11517722
|
R&L Enterprises™
9505 |
Klemmschraube mit Metallkopf |
150.94 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11888203
|
R&L Enterprises™
9505/P |
Klemmschraube mit Kunststoffkopf |
150.94 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ermöglicht die sichere Befestigung von Gegenständen mit einem Durchmesser von 2 bis 90 mm. R&L Enterprises™ Stativklammern für Retorte sind mit Backen aus Aluminiumlegierung ausgestattet, alle anderen Teile aus beschichtetem Messing.
- Das Design gewährleistet einen festen Halt in allen Öffnungswinkeln
- Die Korkbeläge sind gut befestigt
- Erhältlich mit Schraubkopf aus Metall oder Kunststoff
Hinweis:
Die Klemme und die Muffe sind separat erhältlich.
Spezifikation
5/Packung | |
Aluminium-Legierung/Messing | |
Mit Korkeinlage |
Stativklemme | |
Für die Verwendung mit 2 bis 90 mm Durchmesser |