Learn More
R&L Enterprises™ Stativklemme aus Aluminium
Ermöglicht die sichere Befestigung von Gegenständen mit einem Durchmesser von 2 bis 90 mm. R&L Enterprises™ Stativklammern für Retorte sind mit Backen aus Aluminiumlegierung ausgestattet, alle anderen Teile aus beschichtetem Messing.
Marke:  R&L Enterprises™ 9505/P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11888203
  • 150.94 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht die sichere Befestigung von Gegenständen mit einem Durchmesser von 2 bis 90 mm. R&L Enterprises™ Stativklammern für Retorte sind mit Backen aus Aluminiumlegierung ausgestattet, alle anderen Teile aus beschichtetem Messing.
  • Die Bauweise gewährleistet einen festen Griff bei allen Öffnungswinkeln
  • Mit fester Korkbeschichtung der Klemmen
  • Lieferbar mit einem Klemmenschraubkopf aus entweder Metall oder Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Aluminium-Legierung/Messing
Für die Verwendung mit 2 bis 90 mm Durchmesser
Stativklemme
Klemmschraube mit Kunststoffkopf
Mit Korkeinlage
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stativklemme aus Aluminium > Im Lieferumfang enthalten: Klemmschraube mit Kunststoffkopf