Learn More
Fisherbrand™ Standplatte
Mit diesem säurebeständigen, strukturierten Remote-Stativ aus Acryl erhalten Sie optimale Ergebnisse. Fisherbrand™ Standard-Stativplatten gehören zu den am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräten.
21.45 CHF - 52.05 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11558092
|
Fisherbrand™
6891/SB |
200 mm |
31.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11568092
|
Fisherbrand™
6892/SB |
250 mm |
27.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11578092
|
Fisherbrand™
6893/SB |
315 mm |
52.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11548092
|
Fisherbrand™
6890/SB |
160 mm |
21.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gepresster Stahl mit einer säurebeständigen strukturierten Oberfläche aus Acryllack
- Gewinde M10 x 1.5 mm
- 10 mm-Gewindebohrungen
- Stative mit einer Bohrung haben die Bohrung mittig an der Breitseite
- Stative mit zwei Bohrungen haben eine Bohrung mittig an der Breitseite und eine mittig an der Längsseite
- Allgemein verwendet bei der Filtration und bei Wärmeexperimenten
- Eines der am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräte
- Einfacher Apparat für chemische Reaktionen im Labor
Spezifikation
10 mm | |
Pressstahl | |
Je 1 |