Learn More
Fisherbrand™ Standplatte
Mit diesem säurebeständigen, strukturierten Remote-Stativ aus Acryl erhalten Sie optimale Ergebnisse. Fisherbrand™ Standard-Stativplatten gehören zu den am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräten.
Marke:  Fisherbrand™ 6890/SB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548092
  • 21.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gepresster Stahl mit einer säurebeständigen strukturierten Oberfläche aus Acryl
  • 10 mm Gewindebohrung
  • Stative mit einer Bohrung haben die Bohrung mittig an der Breitseite
  • Stative mit zwei Bohrungen haben eine Bohrung mittig an der Breitseite und eine mittig an der Längsseite
Spezifikation
Spezifikation
160 x 100 mm
100 mm
Rechtwinklig
10 mm
Je 1
160 mm
Standplatte
160 x 100 mm (L x B)
Pressstahl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Standplatte > Form: Rechteckig