Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Soil Analysis
The versatile, reliable and cloud-enabled solution designed for aerobic degradation tests on soil and compost.
2500.00 CHF - 2725.00 CHF
Spezifikation
Typ | Aerobe Abbautests an Boden und Kompost |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Akkutyp | CR 2430 |
Anschlusstyp | Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB |
Material | Technopolymer |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17163174
|
Velp Scientifica™
SA102B0176 |
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, Kit für die Atmungsanalyse von Boden (6 Stück) |
2725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17193174
|
Velp Scientifica™
SB102B0176 |
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), Kit für die Atmungsanalyse von Boden (6 Stück) |
2500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Designed to support aerobic degradation tests on soil and compost. The analysis provides microbial soil respiration results from the mineralization of organic substances. A major application of these tests is related to the detection and monitoring processes during decontamination and clean-ups.
- The bright 4-digit LED display ensures long battery life in respect of other sensors in the market.
- Intuitive 2 button interface to facilitate the analysis set up
- Pressure range: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
- Results available in mbar
- The RESPIROMETRIC Sensor transmits data directly to the PC enabling real-time monitoring of the analysis curve. Respirometric studies can last days and even months, the unique VELP solution ensures constant monitoring of multiple analysis from an intuitive proprietary software, the RESPIROSoft™
- Connect the RESPIROMETRIC Sensor to the exclusive ELP Ermes Cloud Platform to improve your laboratory experience
The VELP Ermes Cloud Platform connection will unburden you from tedious tasks improving your lab productivity
Spezifikation
Aerobe Abbautests an Boden und Kompost | |
CR 2430 | |
Technopolymer | |
Flaschenvolumen: 1000 mL | |
25 Monate |
Digital | |
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB | |
500/2.000 mbar (hPa) | |
Aerobe Abbautests an Boden und Kompost. | |
1,5 kg |