Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Soil Analysis
The versatile, reliable and cloud-enabled solution designed for aerobic degradation tests on soil and compost.
Marke: Velp Scientifica™ SA102B0176
2223.77 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Unterstützung aerober Abbautests an Boden und Kompost. Die Analyse liefert mikrobielle Bodenatmungsergebnisse aus der Mineralisierung organischer Substanzen. Eine wesentliche Anwendung dieser Tests ist der Nachweis und die Überwachung während der Dekontamination und Reinigung.
- Das helle 4-stellige LED-Display sorgt für eine lange Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Sensoren, die auf dem Markt erhältlich sind.
- Intuitive Benutzeroberfläche mit zwei Tasten zur Erleichterung der Einrichtung der Analyse
- Druckbereich: 500 ÷ 2.000 mbar (hPa)
- Ergebnisse in mbar verfügbar
- Der RESPIROMETRIC Sensor überträgt Daten direkt an den PC und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung der Analysekurve. Respirometrische Studien können Tage und sogar Monate dauern. Die einzigartige VELP Lösung gewährleistet die ständige Überwachung mehrerer Analysen mit einer intuitiven firmeneigenen Software, RESPIROSoft™
- Schließen Sie den RESPIROMETRIC Sensor an die exklusive VELP Ermes Cloud Platform an, um Ihre Laborerfahrung zu verbessern.
Die VELP Ermes Cloud Platform-Verbindung befreit Sie von mühsamen Aufgaben und verbessert so die Laborproduktivität
Spezifikation
Aerobe Abbautests an Boden und Kompost | |
CR 2430 | |
Technopolymer | |
Flaschenvolumen: 1000 mL | |
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, Kit für die Atmungsanalyse von Boden (6 Stück) | |
1,5 kg |
Digital | |
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB | |
500/2.000 mbar (hPa) | |
Aerobe Abbautests an Boden und Kompost. | |
25 Monate |