Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Plastic Biodegradability
The versatile reliable and cloud-enabled solution designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials in an aqueous medium.
2745.00 CHF - 2970.00 CHF
Especificaciones
Typ | Anaerober Atmungsanalysator |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Akkutyp | CR 2430 |
Anschlusstyp | Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB |
Material | Technopolymer |
Código de producto | Marca | Enthält | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Enthält | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17153174
|
Velp Scientifica™
SA102A0166 |
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, MULTISTERER6 Digital 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben), Kit für die respirometrische Analyse von Kunststoffen (6 Stück) |
2970.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17183174
|
Velp Scientifica™
SB102A0166 |
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), MULTISTERER6 Digital 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben), Kit für die respirometrische Analyse von Kunststoffen (6 Stück) |
2745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials, including those containing formulation additives, in an aqueous medium.
- Multistirrer Digital 6-positions to precisely set stirring speed and enable the lock feature to avoid unintentional modification of the stirring speed.
- Results reading in Pressure values (millibar).
- Pressure range: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
- The bright 4-digit LED display ensures long battery life in respect of other sensors in the market.
- Intuitive 2 button interface to facilitate the analysis set up.
- The RESPIROMETRIC Sensor transmits data directly to the PC enabling real-time monitoring of the analysis curve. Respirometric studies can last days and even months, the unique VELP solution ensures constant monitoring of multiple analysis from an intuitive proprietary software, the RESPIROSoft™.
- he DataBox™ store results for up to 48 RESPIROMETRIC Sensors (8 systems).
- Connect the RESPIROMETRIC Sensor to the exclusive VELP Ermes Cloud Platform to improve your laboratory experience.
The VELP Ermes Cloud Platform connection will unburden you from tedious tasks improving your lab productivity.
Especificaciones
Anaerober Atmungsanalysator | |
CR 2430 | |
Technopolymer | |
Flaschenvolumen: 1000 mL | |
25 Monate |
Digital | |
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB | |
500/2.000 mbar (hPa) | |
Aerobe Abbauprüfung zur Bestimmung des Grades der biologischen Abbaubarkeit von Kunststoffmaterialien in einem wässrigen Medium. | |
2,5 kg |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.