Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Plastic Biodegradability
The versatile reliable and cloud-enabled solution designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials in an aqueous medium.
Marke:  Velp Scientifica™ SA102A0166
2330.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17153174
  • 2855.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Unterstützung aerober Abbautests zur Bestimmung des Grads der biologischen Abbaubarkeit von Kunststoffmaterialien, einschließlich solcher, die Rezepturzusätze enthalten, in einem wässrigen Medium.
  • Digitaler Mehrstellenrührer mit 6 Rührstellen für präzise Rührgeschwindigkeit und Sperrfunktion zur Vermeidung unbeabsichtigter Änderungen der Rührgeschwindigkeit.
  • Ergebnisse in Druckwerten (Millibar).
  • Druckbereich: 500 ÷ 2.000 mbar (hPa).
  • Das helle 4-stellige LED-Display sorgt für eine lange Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Sensoren, die auf dem Markt erhältlich sind.
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit zwei Tasten zur Erleichterung der Einrichtung der Analyse.
  • Der RESPIROMETRIC Sensor überträgt Daten direkt an den PC und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung der Analysekurve. Respirometrische Studien können Tage und sogar Monate dauern. Die einzigartige VELP Lösung gewährleistet die ständige Überwachung mehrerer Analysen mit einer intuitiven firmeneigenen Software, RESPIROSoft™.
  • Die DataBox™ speichert Ergebnisse für bis zu 48 RESPIROMETRIC Sensoren (8 Systeme).
  • Schließen Sie den RESPIROMETRIC Sensor an die exklusive VELP Ermes Cloud Platform an, um Ihre Laborerfahrung zu verbessern.
    Die VELP Ermes Cloud Platform-Verbindung befreit Sie von mühsamen Aufgaben und verbessert so die Laborproduktivität.
Spezifikation
Spezifikation
Anaerober Atmungsanalysator
CR 2430
Technopolymer
Flaschenvolumen: 1000 mL
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, MULTISTERER6 Digital 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben), Kit für die respirometrische Analyse von Kunststoffen (6 Stück)
2,5 kg
Digital
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB
500/2.000 mbar (hPa)
Aerobe Abbauprüfung zur Bestimmung des Grades der biologischen Abbaubarkeit von Kunststoffmaterialien in einem wässrigen Medium.
25 Monate