Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand
GREENER_CHOICE
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke:  Eppendorf™ 3125000192
1738.78 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615625
  • 1830.29 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführung erhältlich
  • Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
  • Für Platten (12, 24, 48, 96, und 384 Wells), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarose-Gels
  • Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
  • Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
  • Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
  • Um 360 Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
  • Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
  • Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
  • Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat
Konus-Abstand: 9 mm
Autoklavierbar
Luftpolsterung
Research™ Plus™
120 bis 1200 μl
Ohne Box
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
4,5 bis 33 mm
Dunkelgrün
6
Mechanische Pipette
Luftpolsterung
Videos
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
  • Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Name des Produkts
Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand > 6, 120 μl bis 1.200 μl