Learn More
Forschungsoktanzahl-Standard ASTM D 2699 (Nennwert: 98), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial zur Kraftstoffprüfung für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Oktanzahl (Forschungsmethode) ASTM D2699 verwendet werden
Marke:  Paragon Scientific CRM-ORGA
Artikelnummer. 16010192
  • 931.00 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch durch unabhängige Testlabors
  • Gewährleistet eine gute Korrelation zwischen den Labors
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • Packungsgröße 1000 ml
  • 12 Monate haltbar
Spezifikation
Spezifikation
1 L
UN 1203
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Forschungsoktanzahl-Standard ASTM D 2699 (Nennwert: 98), Paragon Scientific™ > Menge: 1 L
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.