Learn More
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher
Critical Print Notizbücher eignen sich ideal zum Schreiben und Aufzeichnen von Daten in Reinraumumgebungen.
Marke:  PURUS™ PNBCPA52220 WR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15773609
  • 279.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
  • In Reinräumen verarbeitet und verpackt
  • Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
  • Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie ohne organische Füllstoffe
  • Recyclebar
  • College Rule
  • Frei von Amid und Silikon
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Weiß
210 x 148 mm
Autoklavierbar
Zum Schreiben in Reinraumumgebungen
20/Karton
80 gsm
Ja
Poly
148 mm
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Reinraum-Notizbuch
A5.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUT0386 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog NumberPNBCPA52220 WR
ChargennummerUR0156 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/10/2024 Catalog NumberPNBCPA52220 WR
Name des Produkts
PURUS™ Critical Print Reinraum-Notizbücher > Weiß, A5, Lineatur