Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kits
The resDNASEQ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system that measures and quantitates the fragment lengths of residual host-cell DNA by targeting the E1A gene in HEK 293 cell lines.
4485.00 CHF - 5045.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Kit
PCR-Methode qPCR
Wirtszelle HEK
Marker oder Farbstoff FAM
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
18775515
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A51969
Assay Kit only
4485.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18715405
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A51970
Assay Kit and Sample Preparation
5045.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
HEK
resDNASEQ™
100 Reaktionen
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kits