Learn More
Fisherbrand™ Ersatzspitzen für Sonic Dismembratoren der Modelle 505 und 705
Ersatzspitze für Sonden mit auswechselbarer Spitze
Marke:  Fisherbrand™ FB4408
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12971171
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Sonde
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzspitze für Sonden mit auswechselbarer Spitze
  • Ersatzspitzen für Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 505 und 705
Bestellinformation
Für Ersatzsonden siehe FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzspitze
1 in.
2,54 cm
1 in.-Sonde für die Q500 und Q700 Ultraschall-Homogenisatoren (FB4210)
100 ml bis 1 l
1 Zoll
25 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatzspitzen für Sonic Dismembratoren der Modelle 505 und 705 > Ersatzspitze; für Modell 705 Ultraschall-Homogenisatoren; Spitzendurchmesser: 1 in.