Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatz SilTite™ Ferrulen mit Minianschlusstück
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
92.55 CHF - 108.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12937111
|
Trajan Scientific and Medical™
073470 |
Für 0,1 bis 0,25 mm-Säulen | 10/Packung |
108.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15208933
|
Trajan Scientific and Medical™
073473 |
Für 1/32 in. (0,79375 mm)-Säulen | 10/Packung |
92.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
Spezifikation
10/Packung |