Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatz SilTite™ Ferrulen mit Minianschlusstück
Ermöglicht eine einfache, leckfreie Installation für Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 073473
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15208933
  • 92.55 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
  • Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
  • Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
  • Geringes Totvolumen
Spezifikation
Spezifikation
SilTite Mini-Verbindungshülsen für Säulen mit einem Innendurchmesser von 1/32 Zoll
Für 1/32 in. (0,79375 mm)-Säulen
10/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Ersatz SilTite™ Ferrulen mit Minianschlusstück > Für 1/32 in Säulen; 11/Pack