Learn More
Merck Ersatzteile für Mischzellen
Geeignet für den Einsatz mit Amicon™ Zellrührgeräten
411.00 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
Enthält Kappeneinheit (1524901), Rühreinheit (15247) und Basis (210000)
Typ Ersatzteil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11700403
Unterlagen ansehen
Merck
8003SCPKIT
Amicon™ 8003 Serie Mischzellengerät Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15855568
Unterlagen ansehen
Merck
8200SCPKIT
Amicon™ 8200 Serie Mischzellengerät Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleine Ersatzteilsätze für Mischzellen der 8000 Serie mit O-Ringen (Herst.Nr. 2122S, 2118S, 2015S), Schläuche (Herst.Nr. 4500202), Schlauchanschlusseinheit (Herst.Nr. 15025AM und Membranhalter (Herst.Nr. 2214801)
  • Große Ersatzteilsätze für Rührzellen beinhalten je einen Kappensatz, einen Rührersatz und eine Grundplatte
Spezifikation
Spezifikation
Kappeneinheit (1524901), Rühreinheit (15247) und Basis (210000)
Ersatzteil
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Ersatzteile für Mischzellen