Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Deuteriumlampe für Agilent HPLC-Detektor von UV-Licht und sichtbarem Licht
Fisherbrand Ersatz-Deuteriumlampen für Agilent UV- und Vis HPLC-Detektoren haben eine Lebensdauer von 2000 Betriebsstunden bzw. 12 Monaten.
920.00 CHF
Spezifikation
Lichtquelle Deuterium
Gewicht (angloamerikanisch) 0.36 lb.
Gewicht (metrisch) 0.16 kg
Produkttyp Detektorlampe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15192738
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11941-12
Agilent 1100 DAD, 8453 UV und sichtbarer HPLC-Detektor
920.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Lange Lebensdauer
  • OEM-Ersatzlieferung
  • Rückverfolgbar durch Seriennummer
Compliance
WEEE- und RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
Deuterium
0.36 lb.
0.16 kg
Detektorlampe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatz-Deuteriumlampe für Agilent HPLC-Detektor von UV-Licht und sichtbarem Licht