Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Deuteriumlampe für Agilent HPLC-Detektor von UV-Licht und sichtbarem Licht
Fisherbrand Ersatz-Deuteriumlampen für Agilent UV- und Vis HPLC-Detektoren haben eine Lebensdauer von 2000 Betriebsstunden bzw. 12 Monaten.
Marke:  Fisherbrand™ 11941-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15192738
  • 920.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lange Lebensdauer
  • OEM-Ersatzlieferung
  • Rückverfolgbar durch Seriennummer
Compliance
WEEE- und RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
Deuterium
0.16 kg
Agilent 1100 DAD, 8453 UV und sichtbarer HPLC-Detektor
0.36 lb.
Artikel 14-500-721 ist mit der Agilent Teilenummer 2140-0605 vergleichbar.
Detektorlampe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatz-Deuteriumlampe für Agilent HPLC-Detektor von UV-Licht und sichtbarem Licht > Zur Verwendung mit HPLC-Detektoren vom Typ Agilent 1100 DAD, 8453 für UV- und sichtbares Licht