Learn More
Sartorius Ersatzakku
Ersatzakku zur Verwendung mit eLINE™ elektronischen Pipetten
Marke: Sartorius 731009
130.69 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit eLINE™ elektronischen Pipetten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylene | |
Unsteril |
Grün | |
Pipettes | |
eLINE | |
eLINE™ elektronische Pipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen