Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer
Idealer Schutz durch eine Vielzahl von Lärmquellen am Arbeitsplatz und bei Freizeitaktivitäten. 3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer bieten vielseitigen Schutz für Aufgaben mit kurzer und langer Dauer.
Marke: 3M™ 7000103737
15.81 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
Spezifikation
Hohe Sichtbarkeit | |
H510A-470-GB, Kopfband | |
Kapselgehörschutz |
CE-Zulassung, EN 352-3:2002 | |
27 dB |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
7000103737
DateigrößeVersion: 435.4 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer > Bauart: H510A-470-GB
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur