Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Broth
The Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) is a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms.
Marke: Thermo Scientific™ R112745
227.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) is a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms.
- Teilenummern, die mit R11 beginnen, eignen sich für die Sterilitätsprüfung gemäß USP (United States Pharmacopeia) sowie als Mehrzweck-Anreicherungsbouillon.
Spezifikation
Industrieanwendung: AOAC, BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP. | |
BB Septum – 100 ml | |
10/Packung |
Trypton-Soja-Bouillon | |
Mikrobiologische Medien | |
10 x 100 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
REF numbers beginning with R11 are not intended for IVD use.