Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Broth
The Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) is a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms.
222.17 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Trypton-Soja-Bouillon |
---|---|
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Format | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17719448
|
Thermo Scientific™
R112745 |
BB Septum – 100 ml | 10/Packung | 10 x 100 ml |
222.17 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) is a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms.
- Teilenummern, die mit R11 beginnen, eignen sich für die Sterilitätsprüfung gemäß USP (United States Pharmacopeia) sowie als Mehrzweck-Anreicherungsbouillon.
Spezifikation
Trypton-Soja-Bouillon | |
Mikrobiologische Medien |
REF numbers beginning with R11 are not intended for IVD use.