Learn More
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Latex-Agglutinationstest
Rasche Identifizierung und Differenzierung von Staphylokokken, die Koagulase und/oder Protein A, insbesondere Staphylococcus aureus aufweisen, von anderen Staphylokokken.
389.00 CHF - 774.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Kontrollsets | Positiv |
Beschreibung | Staphaurex Latex-Agglutinationstest |
CE-Zeichen | Ja |
Typ | Testkit für Staphylococcus aureus |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11953712
|
Thermo Scientific™
R30859902 |
Staphaurex Latex-Agglutinationstest | 400 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
774.00 CHF
400 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11494089
|
Thermo Scientific™
R30859901 |
Staphaurex Latex-Agglutinationstest | 120 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
Identifizieren und differenzieren Sie Staphylokokken mit Koagulase und/oder Protein A, insbesondere Staphylococcus aureus, mit dem Thermo Scientific™ Stapelharex™ Latex-Agglutinationstest.
Erleben Sie mit diesem schnellen und präzisen Latextest zur Identifizierung und Differenzierung vonStaphylococcus aureus Qualität und Zuverlässigkeit. Weiße Latexpartikel werden mit humanem Fibrinogen beschichtet, um den Verklumpungsfaktor und spezifisches IgG zum Nachweis von Protein A zu ermitteln.Bei Mischung auf einem Objektträger mit einer Suspension aus S. aureus verursacht die Reaktion des Verklumpungsfaktors mit dem Fibrinogen und/oder Protein A mit dem IgG eine schnelle, starke Agglutination der Latexpartikel.
Bewährte Leistung
- Verlassen Sie sich auf bewährte Tests mit insgesamt über 50 Jahren nachgewiesener Leistung
- Vertrauen und zuverlässige Ergebnisse mit einer Sensitivität und Spezifizität von über 99 % (laut den in den Packungsbeilagen enthaltenen Daten).
Effiziente Arbeitsabläufe
- Eindeutige, robuste Reaktionen liefern leicht ablesbare Ergebnisse.
- Erhöhen Sie die Produktivität mit kompakten Kit-Konfigurationen, farbcodierten Reagenzien und praktischen Workstations.
- Flexible Verwendung von selektiven und nicht-selektiven Medien
- Kein Kontroll-Latex erforderlich
Wirtschaftliche Lösung
- Minimieren Sie Kosten durch separat erhältliche Kit-Komponenten
- Sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen, in dem Sie einen einzigen Hersteller für ein vollständiges Sortiment für die Identifizierung von Staphylokokken nutzen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Staphaurex Latex-Agglutinationstest | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
Staphylococcus aureus |
Positiv | |
Ja | |
Testlatex, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Proben- und Misch-Stäbchen |