Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR-Scheibe mit Reagenz
Zur präsumptiven Identifizierung von Enterokokken, Lancefield-Streptokokken der Gruppe A und E. coli auf Basis der PYRase-Produktion.
390.00 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12653558
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
R30854401
100er-Packung 100 Tests
412.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11414089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
R30854301
50er-Packung 50 Tests
390.00 CHF
50 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel PYR-Scheibe mit Reagenz dient zur präsumptiven Identifizierung von Enterokokken, Lancefield-Streptokokken der Gruppe A und E. coli auf Basis der PYRase-Produktion.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C