Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR-Scheibe mit Reagenz
Zur präsumptiven Identifizierung von Enterokokken, Lancefield-Streptokokken der Gruppe A und E. coli auf Basis der PYRase-Produktion.
Marke:  Thermo Scientific™ R30854401
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12653558
  • 412.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 15-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel PYR-Scheibe mit Reagenz dient zur präsumptiven Identifizierung von Enterokokken, Lancefield-Streptokokken der Gruppe A und E. coli auf Basis der PYRase-Produktion.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
100er-Packung
Ja
100 Tests
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.