Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR-Scheibe mit Reagenz
Zur präsumptiven Identifizierung von Enterokokken, Lancefield-Streptokokken der Gruppe A und E. coli auf Basis der PYRase-Produktion.
Marke: Thermo Scientific™ R30854301
284.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel PYR-Scheibe mit Reagenz dient zur präsumptiven Identifizierung von Enterokokken, Lancefield-Streptokokken der Gruppe A und E. coli auf Basis der PYRase-Produktion.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
50er-Packung | |
Ja | |
50 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.