Learn More
Thermo Scientific™ PHA-aufgereinigt
Phytohämagglutinin (PHA) ist ein mitogener Wirkstoff, der in Studien zur Zelldurchlässigkeit verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ R30852801
510.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10082333
  • 861.00 CHF / 2 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ Phytohämagglutinin (PHA) zur Durchführung von Untersuchungen zur Zelldurchlässigkeit. PHA, das aus Phaseolus vulgaris-Samenextrakten gewonnen wird, ist ein mitogener Wirkstoff, der zwei Eigenschaften besitzt: Es ist Auslöser einer Erythrozytenagglutination und Stimulans der progressiven Mitose von Lymphozyten in Zellkulturen. PHA erwies sich bei der Untersuchung der Immunantwort, der Kinetik der Lymphozyten und der Dynamik des Knochenmarks als bedeutsam. Für diese Zwecke ist es wünschenswert, eine Substanz zu verwenden, die eine bessere Reproduzierbarkeit garantiert und deren Wirksamkeit bekannt ist.
Gereinigtes Phytohämagglutinin ist eine gefriergetrocknete, hochgereinigte Proteinfraktion aus Extrakten von ausgewählten Phaseolus spp.-Samenextrakten, in der die spezifischemitogene Aktivität und der Quotient aus mitogener und hämagglutinierender Aktivität durch Reinigung um das etwa 100fache erhöht wurden. Sowohl die agglutinierende als auch die mitogene Wirkung scheinen mit den Proteinfraktionen aus Rohextrakten, die in ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften so ähnlich sind, dass sie nur schwer getrennt werden können, in Zusammenhang zu stehen. Relativ grobe Extrakte, die aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, gute mitotische Bilder zu liefern, haben sich für die Verwendung in routinemäßigen Lymphozytenkulturen für Chromosomenstudien als ausreichend erwiesen.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenz
  • Einfach zu lagern – Bis zur Verwendung bei 2 bis 8 °C lagern
  • Kann in der routinemäßigen Lymphozytenkultur für Chromosomenstudien verwendet werden
Gereinigtes Phytohämagglutinin enthält eine gefriergetrocknete, hochgereinigte Proteinfraktion des ausgewählten Phaseolus spp.-Samenextrakts. Jede Flasche enthält 2 mg gefriergetrocknetes Phytohämagglutinin (gereinigt), das aus einer geringen Menge an gepufferter Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel getrocknet wurde. Das Reagenz kann mit einer sterilenEinwegspritze zur subkutanen Injektion zu jedem beliebigen Volumen in steriler Kochsalzlösung (wenn gepuffert, vorzugsweisemit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8) oder in destilliertem Wasser rekonstituiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
PHA-aufgereinigt
Fläschchen
1 Fläschchen
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6226764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberR30852801
Chargennummer6132030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR30852801
Chargennummer3800511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberR30852801
Chargennummer3800510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog NumberR30852801
Chargennummer3769927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog NumberR30852801
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PHA-aufgereinigt > 1 Röhrchen/Packung