Learn More
Hirschmann™ Rea Stabil Flüssigkeit, Flasche
Zur Vermeidung von Algen-, Bakterien- und Schimmelbildung im Labor. Hirschmann Instruments™ rea-stabil™ Flüssigkeitsflaschen sind für den Einsatz in Heißwasserbädern, Thermostaten und ähnlichen Einsatzbereichen geeignet.
Marke: Hirschmann™ 9780100
Beschreibung
- Bakterizid und fungizid
- Nicht toxisch
- Sehr wirtschaftlich – 0.1 % Konzentration
Spezifikation
Stabilisierungskonzentrat | |
0,1% | |
200 mL |
Flüssig | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- rea-stabil
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.