Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Koagulase-Plasma
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
90.50 CHF - 224.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Koagulase-Plasma |
---|---|
CE-Zeichen | Ja |
Nachweisbare Analyten | Staphylococci |
Typ | Koagulaseplasma |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13296049
|
Thermo Scientific™
R21060 |
Koagulase-Plasma | 6 x 5 ml |
224.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11943322
|
Thermo Scientific™
R21050 |
Koagulase-Plasma | 5 mL |
90.50 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10220293
|
Thermo Scientific™
R21052 |
Koagulase-Plasma | 25 mL |
129.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10046782
|
Thermo Scientific™
R21051 |
Koagulase-Plasma | 15 ml |
101.00 CHF
15 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
- Kaninchen-Plasma mit EDTA
- Lyophilisiert
Spezifikation
Koagulase-Plasma | |
Staphylococci | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
Ja | |
Koagulaseplasma |