Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Koagulase-Plasma
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R21052
109.93 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
- Kaninchen-Plasma mit EDTA
- Lyophilisiert
Spezifikation
Koagulase-Plasma | |
Staphylococci | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
Ja | |
Koagulaseplasma | |
25 mL |