Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella O polyvalent
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
165.00 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Kontrollsets | Positiv |
---|---|
Nachweisbare Analyten | Salmonellen O Antigen |
Typ | Agglutinationsseren |
Material | Polyvalent |
Verpackungsart | 2 ml/Fläschchen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12627499
|
Thermo Scientific™
R30858101 |
O-polyvalente Salmonellen (Gruppen A bis G) | Salmonellen O Antigen | 2 mL |
227.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11993322
|
Thermo Scientific™
R30858201 |
O-polyvalente Salmonellen (Gruppen A bis S) | Salmonellen O Antigen | 2 mL |
165.00 CHF
2 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
- Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
Spezifikation
Positiv | |
Agglutinationsseren | |
2 ml/Fläschchen | |
Salmonella O |
Salmonellen O Antigen | |
Polyvalent | |
2 mL |