Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella O polyvalent
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Marke:  Thermo Scientific™ R30858101
182.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12627499
  • 233.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Positiv
Salmonellen O Antigen
Polyvalent
2 ml/Fläschchen
Salmonella O
O-polyvalente Salmonellen (Gruppen A bis G)
Agglutinationsseren
Gruppen A – G
2 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella O polyvalent > Salmonellen-O, polyvalent (Gruppen A-G)