Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, polyvalent für E. coli
Zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
141.00 CHF
Spezifikation
Nachweisbare Analyten | E. coli |
---|---|
Typ | Agglutinationsseren |
Verpackungsart | 2 ml/Fläschchen |
Menge | 2 mL |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12647539
|
Thermo Scientific™
R30955101 |
E. coli Polyvalent 4 (Typen O44, O112, O124, O142) | 2 mL |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12627539
|
Thermo Scientific™
R30954901 |
E. coli Polyvalent 2 (Typen O26, O55, O111, O119, O126) | 2 mL |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12637539
|
Thermo Scientific™
R30955001 |
E. coli Polyvalent 3 (Typen O86, O114, O125, O127, O128) | 2 mL |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren, E. coli Polyvalent, dienen zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
Spezifikation
E. coli | |
Agglutinationsseren | |
2 ml/Fläschchen | |
2 mL |