Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, polyvalent für E. coli
Zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
Marke:  Thermo Scientific™ R30955101
140.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12647539
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren, E. coli Polyvalent, dienen zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
E. coli Polyvalent 4 (Typen O44, O112, O124, O142)
Agglutinationsseren
2 mL
E. coli
2 ml/Fläschchen
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6134581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2025 Catalog NumberR30955101
Chargennummer3806181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog NumberR30955101
Chargennummer3762993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberR30955101
Chargennummer3660935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2023 Catalog NumberR30955101
Chargennummer3568069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2023 Catalog NumberR30955101
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, polyvalent für E. coli > E. coli polyvalent4 (Typen O44 , O112 , O124 , O142 )