Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, polyvalent für E. coli
Zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
Marke: Thermo Scientific™ R30955001
152.02 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren, E. coli Polyvalent, dienen zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
Spezifikation
E. coli Polyvalent 3 (Typen O86, O114, O125, O127, O128) | |
Agglutinationsseren | |
2 mL |
E. coli | |
2 ml/Fläschchen |