Learn More
Gilson™ Pipettenspitzen-Nachladepack für Pipetman™
GREENER_CHOICE
Laden Sie Ihre standardmäßige Pipetman™ Diamond Pipettierspitzenbox einfach und schnell mit einer ganzen Packung neuer Spitzen. Die Spitzen im Nachladepack mit Gilson™ Pipettenspitzen für Pipetman™ sind autoklavierbar.
38.75 CHF - 58.55 CHF
Spezifikation
Beschreibung Pipettenspitze
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Flüssigkeiten
Format Nachfüllpackung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15297783
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gilson™
F167014
D1000
38.75 CHF
576 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15277783
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gilson™
F167012
DL10
58.55 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnellste Methode zum Nachladen leerer Boxen (separat erhältlich)
  • Nutzt 70 % weniger Kunststoff
  • Recyclebar
  • Einfach zu lagern
  • Günstig und praktisch
  • Vollständig autoklavierbar
  • In drei Größen lieferbar:
    • 0,1 bis 2,0 μl
    • 2 – 2000 μl
    • 100 – 10000 μl
Spezifikation
Spezifikation
Pipettenspitze
Autoklavierbar
Nachfüllpackung
Polypropylen
100 bis 1000 μl
Handhabung von Flüssigkeiten
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Pipettenspitzen-Nachladepack für Pipetman™