Learn More
Gilson™ Pipettenspitzen-Nachladepack für Pipetman™
Laden Sie Ihre standardmäßige Pipetman™ Diamond Pipettierspitzenbox einfach und schnell mit einer ganzen Packung neuer Spitzen. Die Spitzen im Nachladepack mit Gilson™ Pipettenspitzen für Pipetman™ sind autoklavierbar.
Marke: Gilson™ F167012
36.39 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnellste Methode zum Nachladen leerer Boxen (separat erhältlich)
- Nutzt 70 % weniger Kunststoff
- Recyclebar
- Einfach zu lagern
- Günstig und praktisch
- Vollständig autoklavierbar
- In drei Größen lieferbar:
- 0.1 – 2.0 μl
- 2 – 2000 μl
- 100 – 10000 μl
Spezifikation
Pipettenspitze | |
Autoklavierbar | |
0.008 μ l | |
4.5 cm | |
Nachfüllpackung | |
Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10M, Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2N, Gilson™ Pipetman™ | |
Polypropylen |
100 bis 1000 μl | |
DL10 | |
– 0.05 bis – 0.025 μl | |
Handhabung von Flüssigkeiten | |
960/Pckg. | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SCBC3-00212 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167012 |
SCBC3-00211 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167012 |
SCBC3-00210 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167012 |
SCBC3-00209 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167012 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%