missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set

For use in research applications

936.00 CHF - 1400.00 CHF

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18789733
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-29321
2 mg
936.00 CHF
2 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18780004
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-29321-5mg
1400.00 CHF
5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt