Learn More
Reineckesalz, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354.46 g/mol
81.00 CHF - 826.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13573-16-5 |
---|---|
Summenformel | C4H10CrN7S4·H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 354.46 |
MDL-Nummer | MFCD00150925 |
Synonym | Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10790292
|
Thermo Scientific Acros
423330250 |
25 g | Glasflasche |
81.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10075640
|
Thermo Scientific Acros
423331000 |
100 g | Glasflasche |
226.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10105323
|
Thermo Scientific Acros
423335000 |
500 g | Glasflasche |
826.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13573-16-5 | |
354.46 | |
Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate |
C4H10CrN7S4·H2O | |
MFCD00150925 |
Spezifikation
Reinecke salt | |
13573-16-5 | |
Kristallpulver | |
NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O | |
15, 8248 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol | |
354.46 | |
Echt |
270.0°C | |
Rot | |
C4H10CrN7S4·H2O | |
MFCD00150925 | |
Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate | |
354.46 | |
ACS-Reagenz | |
Passes Test |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 237-003-3
- Reinecke salt
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /