Learn More
Reineckesalz, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10790292
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Reineckesalz, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790292
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10790292
Marke: Thermo Scientific Acros 423330250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-16-5
Summenformel C4H10CrN7S4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 354.46
MDL-Nummer MFCD00150925
Synonym Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reinecke salt
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Strukturformel NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formelmasse 354.46
Güte ACS-Reagenz
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Empfindlichkeit Passes Test
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number423330250,423335000,423331000
ChargennummerA0448132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number423330250,423335000,423331000
ChargennummerA0454979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number423330250,423335000,423331000
ChargennummerA0401924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number423330250,423335000,423331000
ChargennummerA0397913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number423330250,423335000,423331000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Reinecke salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Reineckesalz, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >