Learn More
Ammoniumdiammintetrathiocyanatochromat(III)-Monohydrat, ACS,93.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305039
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Wird zur Fällung primärer und sekundärer Amine in ihre Ammoniumsalze verwendet
Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate(III) monohydrate is used to precipitate primary and secondary amines as their ammonium salts. It is a color reagent and precipitant for mercury. It is also used as a precipitant for primary and secondary amines and certain amino acids. It is a reagent used for quantitative studies, including titrimetric, gravimetric, and spechtometric assays. Additionally, Reinecke salt has also been shown to determine the concentration of Dimenhydrinate using a spectrophotometric procedure. Other studies use Reinecke salt as a chemical actinometer to calculate the photodegradation of Manidipine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-17-6
Summenformel C4H10CrN7S4·H2O
MDL-Nummer MFCD00066638
Synonym Reinecke salt; Ammonium reineckate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate (III) monohydrate
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,8128
Löslichkeitsinformationen Insoluble in dilute hydrochloric acid; Moderately soluble in water; Soluble in alcohol
Formelmasse 354.44 (336.42 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥93.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniumdiamminetetrathiocyanatochromate(III)monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Reinecke salt, monohydrate