Learn More
Hanna Instruments™ Nachfüllbare, digitale pH-Elektrode
533.00 CHF - 539.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen 3,5 mm-Stecker
Diaphragma Keramik, einfach, 15 bis 20 μl/h
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 13
Betriebstemperatur (metrisch) -5 °C° bis +100 °C°
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15198239
Unterlagen ansehen
Hanna Instruments™
HI11311
Matching Pin
533.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
15178239
Unterlagen ansehen
Hanna Instruments™
HI11310
No Matching Pin
539.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
3,5 mm-Stecker
Glas
-5 °C° bis +100 °C°
1 m
Keramik, einfach, 15 bis 20 μl/h
0 bis 13
pH Electrode
9,5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Nachfüllbare, digitale pH-Elektrode