Learn More
Hanna Instruments™ Nachfüllbare, digitale pH-Elektrode
Marke:  Hanna Instruments™ HI11311
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15198239
  • 533.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
3,5 mm-Stecker
Glas
-5 °C° bis +100 °C°
Matching Pin
9,5 mm
Keramik, einfach, 15 bis 20 μl/h
0 bis 13
pH Electrode
1 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Nachfüllbare, digitale pH-Elektrode >