Learn More
Invitrogen™ Quant-it™ RiboGreen RNA Assay-Kit und RiboGreen RNA Reagenz, RediPlate™ 96 RiboGreen™ RNA Quantifizierungskit
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
Marke: Invitrogen™ R11491
950.71 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
Quant-iT RiboGreen RNA Assay-KitDas Quant-iT RiboGreen RNA Assay-Kit und das RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit enthalten einen der empfindlichsten Nachweisfarbstoffe für die Quantifizierung von RNA und bieten einen linearen Fluoreszenznachweis im Bereich von 1–200 ng RNA. Beide Assay-Kits enthalten Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz sowie Puffer und RNA-Standards.
RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit
Das RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit ist ein schneller, einfacher und hochempfindlicher, fluoreszenzbasierter RNA-Quantifizierungsassay. Die Mikrotiterplatte ist mit RiboGreen Reagenz vorgeladen, das bei Bindung an RNA oder DNA eine hellgrüne Fluoreszenz zeigt. Einfach Puffer und Proben in die Mikrotiterplatten-Wells geben, 10 Minuten warten und dann die Fluoreszenz in einem herkömmlichen fluoreszenzbasierten Mikrotiterplatten-Lesegerät ablesen. Das vielseitige RediPlate 96-Design eignet sich ideal für die RNA-Quantifizierung mit hohem Durchsatz oder die Messung kleiner Probenzahlen.
Das RediPlate 96 RiboGreen RNA-Quantifizierungskit bietet außerdem die folgenden Vorteile:
• Automatisierbar — Die 10-minütige Inkubationszeit ohne Trennschritte macht den Assay ideal für automatisierte Verfahren mit hohem Durchsatz
• Genau — Der durchschnittliche Variationskoeffizient für Replikationsassays beträgt ≤ 5 % bei Verwendung eines automatisierten Liquid-Handling-Systems
• Komfortabel — Jede Platte enthält vorgemessene RNA-Standards und ist sofort einsatzbereit
• Leicht ablesbar —Der Assay lässt sich mit herkömmlichen Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegeräten durchführen
Anwendungen
Das RediPlate 96 RNA-Quantifizierungskit ist ideal zur Messung des Ertrags aus RNA-Präparaten für Mikroarray-Experimente, Reverse-Transkription-PCR (RT-PCR), Differential-Display-PCR, Northern-Blot-Analyse, S1-Nuklease-Assays, RNase-Protektionsassays und cDNA-Bibliothekspräparate.
Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz
Das Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz ist einer der empfindlichsten Farbstoffe zum Nachweisen und quantitativen Bestimmen von RNA in Lösung, mit einem linearen Fluoreszenznachweis im Bereich von 1 bis 200 ng RNA. Dieses Reagenz ist auch im Quant-iT RiboGreen RNA Assay-Kit enthalten und wird komplett mit Puffer und RNA-Standard geliefert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
1 bis 200 ng | |
Quant-iT RiboGreen RNA-Reagenz | |
Raumtemperatur |
500/525 | |
200 bis 2.000 Küvettenassays mit 2 ml Assayvolumen | |
Quant-iT, RIBOGREEN | |
1 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt kaufen