Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas und mit braun beschichteten Außenflächen zum Schutz von lichtempfindlichen Lösungen. Pyrex™ Messkolben Klasse A aus Borosilikatglas nach ISO 1042 und DIN 12664. Mit Konformitätskennzeichnung H. Kalibriert gemäß den Toleranzwerten, die im Arzneibuch der USA (USP) festgelegt sind. Jeder Messkolben mit eingeätzter individueller Seriennummer und mit Chargencode und Herstellungsdatum.
Marke:  Pyrex 3152/06A
179.01 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11383644
  • 227.76 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen LösungenPyrex™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas entspricht ISO 1042 sowie DIN 12664 und besitzt die Konformitätskennzeichnung H.Kalibriert auf die vom United States Pharmacopoeia (USP) geforderte Toleranz.Jeder Kolben ist mit einem individuellen Chargencode für die Seriennummer und einem Herstellungsdatum lasergraviert.
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit einer bernsteinfarbenen Beschichtung auf der Außenseite, um den Gebrauch mit lichtempfindlichen Lösungen zu ermöglichen
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Bernsteinfarbig
10 ml
90 mm
Ja
10/19
Polyethylen
Weiße Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±0.02 ml
Klasse A
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas > Fassungsvermögen:10 ml