Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Naturkautschuk |
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Saugbalg |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11977984
|
Fisherbrand™
HS20630B |
15 ml | 4 mm | 38 mm | 60 mm |
7.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Aus Naturkautschuk
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Saugbalg |
Rot | |
1 | |
Pipette und Spritze |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Roter Gummi-Balg