Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
36.35 CHF - 94.05 CHF
Spezifikation
Typ Storage Tote
Material HDPE
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17978421
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119509
Rot 12 L
36.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17968561
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119518
Yellow 12 L
36.35 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17908621
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119612
Weiß 15 L
43.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17988811
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119611
Grün 15 L
43.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17998561
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119609
Rot 15 L
43.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17938621
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119618
Yellow 15 L
43.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17958751
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119809
Rot 35 L
71.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17928471
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119818
Yellow 35 L
71.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17958861
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119911
Grün 55 L
94.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • HACCP rectangular food container.
  • For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
  • Multipurpose container.
  • Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Recessed handles for better handling.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Tote
HDPE
Rechteckig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid