Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
Marke:  Gilac™ G119809
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17958751
  • 71.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • HACCP rectangular food container.
  • For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
  • Multipurpose container.
  • Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Recessed handles for better handling.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Tote
Rot
9.2 gal.
HDPE
Rechteckig
35 L