Learn More
Fisherbrand™ Rechteckiger Korb für Autoklaven
Zur Verwendung mit HMT 260 FA/MA und HMT 230 FA/MA Autoklaven.
Marke:  Fisherbrand™ 52037
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15608835
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Solide Konstruktion
  • Drahtgitterkorb
  • 370 X 210 mm oder 340 x 180 x 120 mm
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Korb, rechteckig
370 x 210 x 105 mm
HMT 260 FA/MA Tisch-Autoklaven
Drahtgitter
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rechteckiger Korb für Autoklaven > 370 x 210 x 105 mm